Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för GC
Produktkod. p-7114381
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
1 mL
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15229273
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 2928610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE sprutan ger enastående prestanda och överlägsen kvalitet.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Beskrivning CTC PAL-XT spruta
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) För gaskromatografi, vätskehantering
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Kon