Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för LC
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CTC PAL-XT spruta för LC |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,17 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.71 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.71 mm |
| För användning med (applikation) | För vätskehantering och LC |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Nålpunktstil | LC |