Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för LC
Produktkod. 15279273
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,17 mm
0,375 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15279273 1 ml 0,375 mm Varje
15259273 500 μL 0,375 mm Varje
15209273 100 μl 0,17 mm Varje
15239273 250μ L 0,375 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15279273 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 2928830
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE sprutan ger enastående prestanda och överlägsen kvalitet
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Beskrivning CTC PAL-XT spruta för LC
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.375 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,375 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.71 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.71 mm
För användning med (applikation) För vätskehantering och LC
Produkttyp LC-tips
Volym (metrisk) 1 ml
Nålpunktstil LC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.