Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ Sprutor för användning med MEPS BINS
Produktkod. 15289263
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15289263 100 μl Varje
15219273 250μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289263 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 2928500
Beräknad leverans: 03-11-2026
Med kolv med PTFE-spets
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • För användning på CTC PAL-xt
Noggranna och reproducerbara injektionerXCHANGE sprutor speciellt designade för MEPS Ansökningar
Specifikationer
Material PTFE-spets (kolv)
Diameter (metrisk) Yttre 6,7 mm spruthylsa
Volym (metrisk) 100 μl