Läs mer
Edwards Vacuum™ XDS35i vakuumpump
Beskrivning
XDS35i ger en hermetiskt tillsluten vakuummiljö som är helt fri från smörjmedel.
Lagren är isolerade från vakuummiljön med en patenterad XDS-lagersköld. Unikt är att det inte finns några lager, fett eller olja under vakuum och ingen lagerrengöring. Den har en rullmekanism och är portabel, luftkyld och kostnadseffektiv. Strömförbrukningen är mycket låg.
Lagren är isolerade från vakuummiljön med en patenterad XDS-lagersköld. Unikt är att det inte finns några lager, fett eller olja under vakuum och ingen lagerrengöring. Den har en rullmekanism och är portabel, luftkyld och kostnadseffektiv. Strömförbrukningen är mycket låg.
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 100/230 V 50/60 Hz |
| Modell | XDS35i |
| Vikt (metrisk) | 48 kg |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 10 °C |
| Flödeshastighet | 70/240 gal./timme. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumptyp | Vakuumpump |
| Maximalt tryck | 0,01 mbar |
| Spänning | 100/230 V |