Läs mer
XEN445, MedChemExpress
Beskrivning
XEN445 is a potent and selective EL inhibitor(IC50=0.237 uM), that showed good ADME and PK properties, and demonstrated in vivo efficacy in raising plasma HDLc concentrations in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XEN445 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1515856-92-4 |
| Färg | Light Brown to Black |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17F3N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2C[C@@H](OCC3=NC=CC=C3)CC2 |
| Visa mer |