Läs mer
XEN723, MedChemExpress
Produktkod. 16465617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465617 5 mg -
16490559 1 mg -
16442878 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16465617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100249
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress XEN723 is a novel and potent thiazolylimidazolidinone inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase (SCD1) with IC50s of 45 and 524 nM in mouse and HepG2 cell, respectively.
XEN723 is a novel and potent thiazolylimidazolidinone inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase (SCD1) with IC50s of 45 and 524 nM in mouse and HepG2 cell, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XEN723
CAS 1072803-08-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20FN5O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N=C(N2CCN(CC3=CC=C(F)C=C3)C2=O)S1)NCC4=CC=CN=C4
Molekylvikt (g/mol) 425.48
Formel vikt 425.48
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism