Läs mer
XEN907, MedChemExpress
Beskrivning
XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XEN907 |
| CAS | 912656-34-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (284.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C12COC3=C1C=C(OCO4)C4=C3)N(CCCCC)C5=C2C=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.4 |
| Formel vikt | 351.4 |
| Visa mer |