missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Xenazoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xenazoic Acid |
| CAS | 1174-11-4 |
| Molekylformel | C23H21NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | p-[(alpha-Ethoxy-p-Phenylphenacyl)Amino]Benzoic Acid, CV 58903, NSC 43842, NSC 58991, NSC 59182, SKF 8318, Xanalamine, Xenalamine, Xenovis, 4-[(2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-Ethoxy-2-Oxoethyl)Amino]-Benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21NO4/c1-2-28-22(24-20-14-12-19(13-15-20)23(26)27)21(25)18-10-8-17(9-11-18)16-6-4-3-5-7-16/h3-15,22,24H,2H2,1H3,(H,26,27) |
| LEDER | CCOC(Nc1ccc(cc1)C(=O)O)C(=O)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-[[1-ethoxy-2-oxo-2-(4-phenylphenyl)ethyl]amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.42 |
| Formel vikt | 375.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?