Läs mer
Xenondifluorid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782227
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324707 2 g 2g
11334707 10 g 10g
11314707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039739.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluoreringsmedel
Används som fluoreringsmedel och oxidationsmedel, gasformigt etsmedel för kisel, särskilt vid produktion av mikroelektromekaniska system (MEMS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-36-9
Molekylformel F2Xe
Molekylvikt (g/mol) 169.29
MDL-nummer MFCD00040538
InChI-nyckel IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC-namn difluoroxenon
LEDER F[Xe]F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xenon difluoride
Smältpunkt 127°C to 129°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystalline Granules
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3087
Merck Index 14,10072
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 169.3
Procent renhet 99.5%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.32
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.