Läs mer
Xenon Difluoride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xenon Difluoride |
| Smältpunkt | 130°C to 135°C (Sublimed) |
| CAS | 13709-36-9 |
| Kvantitet | 1 g |
| MDL-nummer | MFCD00040538 |
| Synonym | Xenon difluoride, Xenon difluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.29 |
| Kvalitet | Research |