Läs mer
Xenondifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xenon Difluoride |
| CAS | 13709-36-9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylformel | F2Xe |
| Synonym | Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/F2Xe/c1-3-2 |
| LEDER | F[Xe]F |
| IUPAC-namn | difluoroxenon |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.29 |
| Formel vikt | 169.901 |