Läs mer
Xenondifluorid, TRC
Produktkod. 30451748
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30451748 250 mg
1 options
Produktkod. 30451748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX744458250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Kvantitet 250 mg
Molekylformel F2Xe
Synonym Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI formel InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
LEDER F[Xe]F
IUPAC-namn difluoroxenon
Molekylvikt (g/mol) 169.29
Formel vikt 169.901