Läs mer
Skytec™ Xenon XN135 Gloves
Produktkod. 30274532
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Produktkod. 30274532
Brand: Skytec™ SKY00143
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Triple dipped nitrile gauntlet with a nitrile sandy finish palm. Provides excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting from chemicals.
  • High Chemical Resistance Gauntlet with Excellent Grip
  • Long cuff to provide forearm protection
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • No irritation by seams in contact with the skin
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,O,P,T, EN 374-2:2014 Yes, EN 374-5:2016, EN 388:2016 4121X, EN 388:2016 + A1:2018 4121X
Användningsområden Industrial
Färg Green, Black
Fingertjocklek (engelska) 18 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.46 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.46 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek Large
Tjocklek (engelska) 18 mil
Tjocklek (metrisk) 0.46 mm
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER A, J, K, L, O, P, T
Liner material Nylon
Längd (metrisk) 350 mm