missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Xenopsin

Produktkod. 16484016
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484016 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484016 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0253

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Xenopsin, a neurotensin-like octapeptide from Xenopus laevis skin. Xenopsin is an inhibitor of Tetragastrin stimulated gastric acid secretion.

Specifikationer

Renhet 99.77%
CAS 51827-01-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 980.16 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.