Läs mer
uvex Xenova™ Svart/Blå PU 95552 Låg sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 2 Xenova™ Sko 95552 S3 SRC
- Extra bred sportpassform
- Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
- Andningsbart vattenavvisande fullnarvsläder
- Reptålig repskydd gjord av PU-belagt läder för längre livslängd
- Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
- Uvex anti-vrid hälräknare för mer stabilitet och förhindrande av vridning av ankeln
- Mjuk vadderad krage och plös
- Bekväm uttagbar innersula, antistatisk med fuktkontrollsystem
- Dubbel densitet PUR-sula, icke-märkande med utmärkt stötdämpning och nötningsbeständig yttersula
- Självrengörande slitbanedesign
- Olje- och bränslebeständig
- Fri från lackvätningshämmare som silikoner, mjukgörare mm.
- Kortvarig värmebeständighet upp till 120 °C
- Antistatisk
- Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
- Artikelnr 95552
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 38 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Blått |
| Material | Läder |
| Storlek | 39 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 2 |
| Visa mer |