Läs mer
uvex Xenova™ Svart/Blå PU 95558 Låg sko - Bredd 11
Produktkod. 17268381 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
1 par
Product Code. 17268381
Brand: uvex 9555841
Only null left
Add to basket
Add to basket
Uvex 2 Xenova™ design ger bekväma, metallfria skyddsskor; låg vikt med optimal dämpning och andningsförmåga för inomhus- och utomhusarbete
Uvex 2 Xenova™ Sko 95558 S2 SRC
  • Extra bred sportpassform
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Andningsbart vattenavvisande fullnarvsläder
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Uvex anti-vrid hälräknare för mer stabilitet och förhindrande av vridning av ankeln
  • Mjuk vadderad krage och plös
  • Bekväm uttagbar innersula, antistatisk med fuktkontrollsystem
  • Dubbel densitet PUR-sula, icke-märkande med utmärkt stötdämpning och nötningsbeständig yttersula
  • Självrengörande slitbanedesign
  • Olje- och bränslebeständig
  • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, mjukgörare mm.
  • Kortvarig värmebeständighet upp till 120 °C
  • Antistatisk
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
  • Artikelnr 95558
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart, Blått
Material Läder
Storlek 41
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko