Läs mer
uvex Xenova™ Svart/Blå PU 95562 Stövel - Bredd 11
Produktkod. 17258431 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17258431
Brand: uvex 9556245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 2 Xenova™ design ger bekväma, metallfria skyddsskor; låg vikt med optimal dämpning och andningsförmåga för inomhus- och utomhusarbete
Uvex 2 Xenova™ Boot 95562 S3 SRC
  • Extra bred sportpassform
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
  • Andningsbart vattenavvisande fullnarvsläder
  • Reptålig repskydd gjord av PU-belagt läder för lång livslängd
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Uvex anti-vrid hälräknare för mer stabilitet och förhindrande av vridning av ankeln
  • Mjuk vadderad krage och plös
  • Bekväm uttagbar innersula, antistatisk med fuktkontrollsystem
  • Dubbel densitet PUR-sula, icke-märkande med utmärkt stötdämpning och nötningsbeständig yttersula
  • Självrengörande slitbanedesign
  • Olje- och bränslebeständig
  • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, mjukgörare mm.
  • Kortvarig värmebeständighet upp till 120 °C
  • Antistatisk
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
  • Artikelnr 95562
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Blått
Material Läder
Storlek 45
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko