Läs mer
TNCBio™ XerumFree™
Produktkod. p-200007031
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
12 x 500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17896927 100 ml
17806937 500 ml
17886927 12 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17896927 Leverantör TNCBio™ Leverantörsnummer XF2120100
Definierad och ACF-tillsats för serumfri cellodling.
Definierad tillsats för serumfri cellodling. Fri från djur/människor.
Specifikationer
Färg Genomskinlig vätska
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Osmolalitet 285 - 325 mOsm/kg
pH 7 till 8
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Kall pack