Läs mer
Thermo Scientific™ XhoI (10 U/μ L)
Produktkod. 10348759 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2000 U
5 000 enheter
5 x 2 000 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
5000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10348759 2000 U 2000 enheter
10890591 5 x 2 000 enheter Paket med 5
10899860 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10348759 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 SEK
    326.65 SEK / 2000 enheter
    Save 57.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klipp vid C^TCGAG-ställen med XhoI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i R-buffert (isoschizomerer: PaeR7I, Sfr274I, SlaI, StrI, TliI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 2000 U
Produkttyp XhoI