Läs mer
Ximelagatran-d11, TRC
Produktkod. 30456844
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456844 10 mg
30450327 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74500210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ximelagatran-d11
Molekylformel C24H24D11N5O5
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[(1R)-1-(Cyclohexyl-d11)-2-[(2S)-2-[[[[4-[(hydroxyamino)iminomethyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinyl]-2-oxoethyl]glycine Ethyl Ester, Exanta-d11, H 376/95-d11
InChI formel InChI=1S/C24H35N5O5/c1-2-34-20(30)15-26-21(17-6-4-3-5-7-17)24(32)29-13-12-19(29)23(31)27-14-16-8-10-18(11-9-16)22(25)28-33/h8-11,17,19,21,26,33H,2-7,12-15H2,1H3,(H2,25,28)(H,27,31)/t19-,21?/m0/s1/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,17D
LEDER O=C([C@@H]1CCN1C([C@@H](C2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])NCC(OCC)=O)=O)NCC3=CC=C(C(NO)=N)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 484.63