missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Xipamide, Mikromol™
Beskrivning
Xipamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xipamide |
| CAS | 14293-44-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Xipamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 Cl N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-, 2',6'-Salicyloxylidide, 4-chloro-5-sulfamoyl- (8CI), Aquaphor, Aquaphor (diuretic), BE 1293, BEI 1293, Chronexan, Diurex, Diurex (Lacer), Diurexan, Lumitens, MJF 10938, Xipamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?