Beskrivning
XK-kolonner är konstruerade av robust borosilikatglas, som uppvisar utmärkt kemisk resistens och är kompatibel med vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel som används vid vätskekromatografi av makromolekyler. De klara rören möjliggör visuell inspektion av mediabädden och finns i ett brett utbud av kolonndimensioner för användning med många olika reningsbehov.
Kolonnpackning kan utföras med antingen en packningsbehållare eller ett extra kolonnrör fäst med en packningskoppling. De QuickLock mekanismen för adapterskaftet underlättar snabb och enkel förflyttning av adaptern, förenklar justeringar av sänghöjd, demontering och rengöring. Adapterkolvens utformning ger ett jämnt flöde, vilket bibehåller den packade bäddens integritet under drift.
- Kolvdesign för att säkerställa en homogen buffertfördelning och reproducerbar packning
- Adapter QuickLock mekanism som underlättar kolonnhantering och rengöring
- Beslag för direkt anslutning till kromatografisystem
- Kyljacka för känsliga reningar
- Omfattande utbud av reservdelar tillgängligt, vilket underlättar underhållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | XK-kromatografikolumner (tomma) |
| Sängvolym | Sänghöjd (en adapter): 830 till 950 mm Sänghöjd (två adaptrar): 685 till 950 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 26 mm |
| Höjd (metrisk) | 1000 mm |
| Flödeshastighet | Inlopp/utlopp (i.d. ): 0,75 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Max. Tryck | 5 bar |
| Partikelstorlek | 10 μm porstorlek |
| Typ av stöd | Polypropen (förstärkt glasfiber)/polyamidnät |
| Kolumntyp | Tom kromatografikolumn |
| Visa mer |
Inte resistent mot aceton, ketoner, klorerade kolväten, alifatiska estrar och fenol.
Bör undvikas: >10% NaOH,> 10% HCl,> 5% ättiksyra och starka mineralsyror.