Läs mer
Cytiva XK-kromatografikolumner (tomma)
Produktkod. 11370332 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11370332 200 mm 26 mm Varje
11320342 300 mm 50 mm Varje
11330332 200 mm 16 mm Varje
11380332 400 mm 26 mm Varje
11338410 200 mm 50 mm Varje
11360332 1000 mm 16 mm Varje
11340332 400 mm 16 mm Varje
11350332 700 mm 16 mm Varje
11390332 700 mm 26 mm Varje
11330342 600 mm 50 mm Varje
11300342 1000 mm 26 mm Varje
11340342 1000 mm 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11370332 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28988948
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Säkerställ problemfri drift för lågt till medeltryck. Cytiva XK Chromatography Columns (Empty) ansluts direkt till ÄKTA designinstrument eller andra vätskekromatografisystem. Den användarvänliga säkerställer reproducerbar, exakt packning.
XK-kolonner är konstruerade av robust borosilikatglas, som uppvisar utmärkt kemisk resistens och är kompatibel med vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel som används vid vätskekromatografi av makromolekyler. De klara rören möjliggör visuell inspektion av mediabädden och finns i ett brett utbud av kolonndimensioner för användning med många olika reningsbehov.
Kolonnpackning kan utföras med antingen en packningsbehållare eller ett extra kolonnrör fäst med en packningskoppling. De QuickLock mekanismen för adapterskaftet underlättar snabb och enkel förflyttning av adaptern, förenklar justeringar av sänghöjd, demontering och rengöring. Adapterkolvens utformning ger ett jämnt flöde, vilket bibehåller den packade bäddens integritet under drift.
  • Kolvdesign för att säkerställa en homogen buffertfördelning och reproducerbar packning
  • Adapter QuickLock mekanism som underlättar kolonnhantering och rengöring
  • Beslag för direkt anslutning till kromatografisystem
  • Kyljacka för känsliga reningar
  • Omfattande utbud av reservdelar tillgängligt, vilket underlättar underhållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp XK-kromatografikolumner (tomma)
Sängvolym Sänghöjd (en adapter): 10 till 125
mm Sänghöjd (två adaptrar): 0 till 125 mm
Diameter (metrisk) Inre 26 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Flödeshastighet Inlopp/utlopp (i.d. ): 0,75 mm
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 5 bar
Partikelstorlek 10 μm porstorlek
Typ av stöd Polypropen (förstärkt glasfiber)/polyamidnät
Kolumntyp Tom kromatografikolumn
För användning med (applikation) Vätskekromatografi vid lågt till medeltryck
Visa mer Visa mindre
Inte resistent mot aceton, ketoner, klorerade kolväten, alifatiska estrar och fenol.
Bör undvikas: >10% NaOH,> 10% HCl,> 5% ättiksyra och starka mineralsyror.