Läs mer
Cytiva XK kolumn Superose™ 4 Snabbt flöde
Handla allt Cytiva Produkter
:
16 mm
Beskrivning
- Utvecklad specifikt för att möta de höga genomströmningskraven för industriella processeparationer
- Möjliggör snabb bearbetning av stora volymer vilket gör dessa hartser till ett utmärkt val för användning i processskala
- Styvhet tillåter höga flödeshastigheter vilket ger bra upplösning på en minimal tid
- Låga ospecifika interaktioner och utmärkta återhämtningar
- Möter industriella krav med försörjningstrygghet utöver omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 90μ m |
| För användning med (utrustning) | Fristående pumpkromatografisystem |
| Sängvolym | 76 till 130 ml |
| Produkttyp | Superose Färdigpackad kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Höjd (metrisk) | 380 till 650 mm |
| Max. Tryck | 5 bar (72,5 psi) |
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Inkluderar | 1 adapter |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sepharose 4 Fast Flow, XK 16/70
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido