missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ XL 413 Hydrochloride

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
XL 413 hydrochloride is a potent and selective Cdc7 inhibitor (IC50 = 3.4 nM). Exhibits >12-fold selectivity for Cdc7 over PIM-1 kinase and >30-fold selectivity over pMCM and CK2. Inhibits proliferation of Colo 205 cells in vitro and attenuates tumor growth of Colo 205 xenografts in mice. XL 413 also improves homology-directed repair (HDR) editing in hematopoietic stem cells (HSC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-2-(2S)-2-pyrrolidinylbenzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride |
| CAS | 1169562-71-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 20mM in water |
| Molekylformel | C14H12ClN3O2.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 326.18 |
| Renhet | >99% |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering