Läs mer
XL041, MedChemExpress
Produktkod. 16470959
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470959 1 mg -
16464746 100 mg -
16460057 50 mg 50mg
16443668 10 mg -
16416407 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16470959 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101973
MedChemExpress XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XL041
CAS 1256918-39-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28Cl2F2N2O4S
Kvantitet 1 mg
Synonym BMS-852927
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (164.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=C(CO)C(F)=C3)C=C2F)C(C(C)(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C)=N1
Molekylvikt (g/mol) 609.51
Formel vikt 609.51
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation