Läs mer
XL228, MedChemExpress
Beskrivning
XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XL228 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 898280-07-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31N9O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (190.45 mM) |
| LEDER | CN1CCN(C2=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=NC(NCC5=CC(C(C)C)=NO5)=N2)CC1 |
| Visa mer |