Läs mer
XL388, MedChemExpress
Produktkod. 16488517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488517 5 mg -
16472017 50 mg -
16465868 10 mg 10mg
16456336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13806
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XL388
CAS 1251156-08-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22FN3O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCOC2=CC=C(C3=CC=C(N)N=C3)C=C2C1)C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C4C
Molekylvikt (g/mol) 455.5
Formel vikt 455.5
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease