Läs mer
XL388, TRC
Produktkod. 30453787
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30453787 10 mg -
30449116 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453787 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74622010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1251156-08-7
Molekylformel C23 H22 F N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 455.5
Synonym (7-(6-Aminopyridin-3-yl)-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepin-4(5H)-yl)(3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)methanone, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
IUPAC-namn [7-(6-aminopyridin-3-yl)-3,5-dihydro-2H-1,4-benzoxazepin-4-yl]-(3-fluoro-2-metyl-4-metylsulfonylfenyl)metanon
LEDER Cc1c(F)c(ccc1C(=O)N2CCOc3ccc(cc3C2)c4ccc(N)nc4)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XL388
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Formel vikt 455.1315