missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XL413 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476408
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16476408 10 mg
16468997 5 mg
16452517 50 mg
16496696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476408 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15260A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress XL413 (BMS-863233) hydrochloride is a potent, selective and ATP competitive inhibitor of Cdc7, with an IC50 of 3.4 nM, and also shows potent effect with IC50s of 215, 42 nM on CK2, PIM1, respectively, and an EC50 of 118 nM on pMCM.

XL413 (BMS-863233) hydrochloride is a potent, selective and ATP competitive inhibitor of Cdc7, with an IC50 of 3.4 nM, and also shows potent effect with IC50s of 215, 42 nM on CK2, PIM1, respectively, and an EC50 of 118 nM on pMCM.

Spezifikation

Kemiskt namn eller material XL413 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 2062200-97-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13Cl2N3O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym BMS-863233 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (30.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.4 mg/mL (10.42 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C(OC2=CC=C(Cl)C=C23)=C3N=C([C@H]4NCCC4)N1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 326.18
Formel vikt 326.18
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.