Läs mer
XL413 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
XL413 (BMS-863233) hydrochloride is a potent, selective and ATP competitive inhibitor of Cdc7, with an IC50 of 3.4 nM, and also shows potent effect with IC50s of 215, 42 nM on CK2, PIM1, respectively, and an EC50 of 118 nM on pMCM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XL413 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2062200-97-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H13Cl2N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | BMS-863233 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (30.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.4 mg/mL (10.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |