Läs mer
XL888, MedChemExpress
Produktkod. 16465638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465638 10 mg -
16461339 1 mg 1mg
16451807 50 mg -
16443356 25 mg -
16428337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13313
MedChemExpress XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XL888
CAS 1149705-71-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H37N5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (99.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(C(N)=O)=C(N[C@H](C)CC)C=C1C(N[C@]2([H])C[C@H](CC3)N(C4=NC=C(C(C5CC5)=O)C=C4)[C@H]3C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 503.64
Formel vikt 503.64
Procent renhet 98.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death