Läs mer
Thermo Scientific™ XLD agar
Beskrivning
Isolera och identifiera Salmonella och Shigella spp. med Thermo Scientific™ XLD Agar, ett selektivt medium som förlitar sig på xylosfermentering, lysindekarboxylering och produktion av svavelväte för den primära differentieringen av shigellae och salmonellae från icke-patogena bakterier.
XLD-agar är ett selektivt medium för isolering och differentiering av Salmonella , som förlitar sig på xylosfermentering, lysindekarboxylering och produktion av vätesulfid för den primära differentieringen av Shigella och Salmonella spp. från icke-patogena bakterier. Känsligheten och selektiviteten hos XLD-agar överstiger den för traditionella pläteringsmedia, t.ex. eosinmetylenblått och vismutsulfitagarer, som tenderar att undertrycka tillväxten av shigellae. Återhämtningen av salmonellae och shigellae skyms inte av ymnig tillväxt av andra arter; Därför är XLD Agar idealisk för screening av prover som innehåller blandad flora och som misstänks innehålla enteriska patogener, t.ex. medicinska prover eller livsmedelsprodukter. XLD Agar rekommenderas i ISO 6579 testning av Salmonella och är testad enligt ISO 11133-2.
Salmonella och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom med överföring som sker via fekal-oral väg, person-till-person kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten. Ett relativt litet antal organismer som intas kan orsaka symtomatisk infektion. Salmonella och Shigella är aeroba, gramnegativa, oxidasnegativa baciller. Vissa Salmonella och alla Shigella är icke-rörliga.
Detta medium är testat enligt ISO 11133-2 och rekommenderas i ISO 6579 för testning av Salmonella .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Salmonella och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom med överföring som sker via fekal-oral väg, person-till-person kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten. Ett relativt litet antal organismer som intas kan orsaka symtomatisk infektion. Salmonella och Shigella är aeroba, gramnegativa, oxidasnegativa baciller. Vissa Salmonella och alla Shigella är icke-rörliga.
Detta medium är testat enligt ISO 11133-2 och rekommenderas i ISO 6579 för testning av Salmonella .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Testad i enlighet med CEN ISO/TS 11133-2. Enligt ISO 6579 |
| Färg | Vermilion, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 6 °C till 12 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | XLD agar |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |