Läs mer
Thermo Scientific™ XLD agar / Brilliance™ Salmonella Bi-plate
Produktkod. 11984172
Change view
Formatera:
90 mm biplåt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
11984172 90 mm biplåt Paket med 10
1 options
Produktkod. 11984172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5248E
 Begränsad artikel
I lager
Arbeta effektivt och enligt ISO metod för detektion av salmonella med en tvåplatta som kombinerar båda Thermo Scientific™ XLD Agar och Brilliance™ Salmonella.
Arbeta effektivt och enligt ISO metod för detektion av salmonella med en tvåplatta som kombinerar båda Thermo Scientific™ XLD Agar och Brilliance™Salmonella .
Läs fler resultat från ett enskilt patientprov och ta fram fler diagnostiska detaljer om patogena organismer samtidigt som du minskar problem med lagringskapaciteten i inkubatorn med en bi-platta som inkluderar två mycket använda mikrobiologiska medier.
XLD-agar är ett selektivt medium för isolering och differentiering av Salmonella , som förlitar sig på xylosfermentering, lysindekarboxylering och produktion av vätesulfid för den primära differentieringen av Shigella och Salmonella spp. från icke-patogena bakterier. Känsligheten och selektiviteten hos XLD-agar överstiger den för traditionella pläteringsmedia, t.ex. eosinmetylenblått och vismutsulfitagarer, som tenderar att undertrycka tillväxten av shigellae. Återhämtningen av salmonellae och shigellae skyms inte av ymnig tillväxt av andra arter; Därför är XLD Agar idealisk för screening av prover som innehåller blandad flora och som misstänks innehålla enteriska patogener, t.ex. medicinska prover eller livsmedelsprodukter. XLD Agar rekommenderas i ISO 6579 testning av Salmonella och är testad enligt ISO 11133-2.
Brilliance Salmonella Agar tillhandahåller ett mycket selektivt och lättläst medium för den presumtiva identifieringen av Salmonella från livsmedels- och miljöprover. De Inhibigen innehållet i detta medium riktar sig specifikt mot Escherichia coli , med ytterligare föreningar tillsatta för att undertrycka tillväxten av andra icke-målorganismer.
Differentiering av Salmonella från andra organismer uppnås genom inkludering av två kromogener som riktar sig mot specifika enzymer: kaprylatesteras ochß -glukosidas. Enzymernas verkan på kromogenerna resulterar i en uppbyggnad av färg inom kolonin, där färgen som produceras beror på vilka enzymer organismen har. Verkan av kaprylatesteras, som finns i alla salmonellaer, resulterar i en lila koloni.
Vissa andra Enterobacteriaceae-arter producerar också kaprylatesteras, men dessa antingen hämmas eller differentieras från Salmonella avß -glukosidassubstrat. Detta resulterar i blåa kolonier som är lätta att skilja från de lila Salmonellakolonierna.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg XLD: Vermilion, transparent. SALM: Gräddfärgad till rosa nyans, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2 °C till 12 °C
Beskrivning XLD Agar / Brilliance Salmonella Bi-plate
Formatera 90 mm biplåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 14g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.