Läs mer
Thermo Scientific™ XLD Agar (EP, USP , JP, BP)
Beskrivning
Isolera och identifiera Salmonella och Shigella spp. med detta färdiga medium.
Isolera och identifiera Salmonella och Shigella spp. med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD Agar (EP, USP JP, BP). Mediet bygger på xylosfermentering, lysindekarboxylering och produktion av svavelväte för den primära differentieringen av shigellae och salmonellae från icke-patogena bakterier. Den försiktiga tillsatsen av natriumdesoxycholat hämmar tillväxten av koliforma bakterier utan att minska förmågan att stödja shigellae och salmonellae. Mediet överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i den internationella farmakopén 2,3,4,5 .
Salmonella och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom med överföring som sker via fekal-oral väg, person-till-person kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten.
Använd XLD Agar (EP, USP , JP, BP) för screening av prover som innehåller blandad flora och som misstänks innehålla enteriska patogener, t.ex. livsmedelsprodukter.
- Lättläst: skiljer lätt Salmonella (röda kolonier med svarta centra) från Shigella (röda kolonier) och andra koliformer (gula, ogenomskinliga kolonier).
- Överlägsen känslighet och selektivitet: överträffar det för traditionella pläteringsmedel, t.ex. eosinmetylenblått och vismutsulfitagar, som tenderar att undertrycka tillväxten av shigellae.
- Testad i enlighet med ISOL 1133:2014 1
- Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia 2,3,4,5 .
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | XLD Agar (EP, USP , JP, BP) |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |