Läs mer
CELLPATH XMARK-FIXEN
Produktkod. 30226285
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
30226285 250 ml
1 options
Produktkod. 30226285 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer RCB010000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.89 SEK
    147.07 SEK / 250ml
    Save 285.82 SEK
    66% Av
 Begränsad artikel
I lager
XMark Fix är en fixeringsspray som kan appliceras på vävnad före eller efter att den är märkt med färgämne. Denna fixerande spray modifierar ytan på utmanande exemplar för att underlätta vidhäftningen av XMark Tissue Marking Dyes och rekommenderas starkt för användning med fettiga prover.
  • För bästa resultat, spraya provet med XMark Fix från 5–15 cm avstånd.
  • Viktiga fördelar:
  • Modifierar ytan på utmanande exemplar
  • Hjälper till med vidhäftning av XMark Tissue Marking Dyes
  • Kan appliceras på vävnad innan den är märkt med färg
  • Lämplig för fettexemplar
Specifikationer
Kvalitet Histologisk
Produkttyp Fixativ spray
Kvantitet 250 ml
Lösningstyp Fixativ
Form Vätska