Läs mer
CELLPATH XMARK BLÄCKSKÖLD
Produktkod. 30226286
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
30226286 250 ml
1 options
Produktkod. 30226286 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.05 SEK
    141.38 SEK / 250ml
    Save 274.67 SEK
    66% Av
 Begränsad artikel
I lager
XMark Ink Shield är en snabbtorkande fixativ spray som appliceras på ett prov efter märkning med XMark Tissue Marking Dye och bildar ett skyddande lager på den markerade ytan samtidigt som bearbetningsreagenset tränger in i vävnaden.
  • Pigmentens kemi, särskilt de som ses i gula, orange och röda vävnadsmärkningsfärger tillverkade av alternativa leverantörer, kan ofta lida under vävnadsprocesser.
  • Unikt för CellPath, har Ink Shield särskilt designats för att användas med vårt XMark-sortiment och säkerställer att provmarginaler märkta med färgämnen (inklusive de färger som nämnts ovan) är hållbara och opåverkade under vävnadsbearbetning.
  • För bästa resultat, spraya provet med XMark Ink Shield från 5–15 cm avstånd.
  • Viktiga fördelar:
  • Snabbtorkande fixeringsspray
  • Bildar ett skyddande lager på den markerade ytan
  • Kan användas med alla färger av XMark Tissue Marking Dye
  • Lämplig för alla provtyper
Specifikationer
Kvalitet Histologisk
Produkttyp Fixativ spray
Kvantitet 250 ml
Lösningstyp Fixativ
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • XMark Ink Shield
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol