Läs mer
XMD16-5, MedChemExpress
Beskrivning
XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XMD16-5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1345098-78-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24N6O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)N=C2N(C)C5=CC=CC=C15 |
| Visa mer |