missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

XMD17-109, MedChemExpress

Produktkod. 16422817
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422817 50 mg
16409287 5 mg
16406738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16422817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15665

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.

XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material XMD17-109
CAS 1435488-37-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H46N8O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.54 mM)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3CCCC3)C4=NC(NC5=C(OCC)C=C(C(N6CCC(N7CCN(C)CC7)CC6)=O)C=C5)=NC=C4N1C
Molekylvikt (g/mol) 638.8
Formel vikt 638.8
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.