Läs mer
XMD8-87, MedChemExpress
Produktkod. 16486946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486946 100 mg -
16479387 5 mg -
16443496 25 mg -
16436848 10 mg 10mg
16432917 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15811
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XMD8-87
CAS 1234480-46-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N7O2
Kvantitet 100 mg
Synonym ACK1-B19
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (58.36 mM)
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2N(C)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3N1
Molekylvikt (g/mol) 445.52
Formel vikt 445.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease