Läs mer
XMD8-92, MedChemExpress
Beskrivning
XMD8-92 is a potent ERK5 (BMK1)/BRD4 inhibitor with Kds of 80 and 190 nM, respectively. XMD8-92 inhibits DCAMKL2, PLK4 and TNK1 with Kds of 190, 600 and 890 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XMD8-92 |
| CAS | 1234480-50-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H30N6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C1=O)C2=CN=C(N=C2N(C3=C1C=CC=C3)C)NC4=C(C=C(C=C4)N5CCC(CC5)O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.55 |
| Formel vikt | 474.55 |
| Visa mer |