Läs mer
XMU-MP-1, MedChemExpress
Produktkod. 16485797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485797 5 mg -
16469626 50 mg -
16434366 100 mg 100mg
16433068 10 mg -
16420026 2 mg -
16412606 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16485797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100526
MedChemExpress XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.
XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XMU-MP-1
CAS 2061980-01-4
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N6O3S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8 mg/mL (19.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(NC2=NC=C(C(N(C)C3=C4SC=C3)=N2)N(C)C4=O)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 416.48
Formel vikt 416.48
Procent renhet 97.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease