Läs mer
Thermo Scientific™ Xpect™ C. difficile Toxin A/B-test
Produktkod. 13235629
Change view
Kvantitet:
20 tester/kit
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13235629 20 tester/kit 20 tester
1 options
Produktkod. 13235629 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R24650
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt Clostridium difficile -toxin A och B från mänskliga fekala prover med ett enkelt förfarande i tre steg och resultat på 20 minuter.
Detektera snabbt Clostridium difficile toxin A och B från mänskliga fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ Xpect™ C. difficile Toxin A/B-test. Kombinera utmärkt klinisk prestanda med en enkel procedur i tre steg som ger exakta resultat inom 20 minuter med mindre än en minuts praktisk tid. När du behöver STAT-testning eller 24/7 täckning, välj Xpect .
Använd denna snabba, laterala flödesimmunanalys för direkt kvalitativ detektering av Clostridium difficile -toxin A och B. Förbättra laboratorieprestanda och effektivitet med utmärkt klinisk känslighet och specificitet och en enkel procedur för att gå bort.
Xpect C. difficile Toxin A/B använder antikroppsbelagda färgade partiklar för att binda till målantigen i det utspädda provet. Det färgade antikropp/antigenkomplexet rör sig längs testmembranet. Immobiliserade antikroppar specifika för målantigen fångar upp det färgmärkta antigenkomplexet i testområdet, vilket gör att en tydlig linje uppträder. Denna linje kommer inte att visas i frånvaro av specifikt antigen. Immobiliserade, icke-specifika antikroppar i kontrollregionen fångar de färgmärkta antikropparna, oavsett om antigen är närvarande eller inte, vilket resulterar i en tydligt synlig kontrolllinje.
  • Tydligt synliga, lättlästa resultat inom 20 minuter
  • Mindre än en minuts praktisk tid
  • Integrerad kontroll för ökat självförtroende
  • Utmärkt känslighet och specificitet
Lita på hela familjen Xpect snabba tester för att leverera oöverträffad diagnostisk prestanda samtidigt som den erbjuder enkel användning, bekvämlighet och tidsbesparingar. Varje test är en immunokromatografisk analys med en enkel procedur som ger snabb, kostnadseffektiv upptäckt för att hjälpa till vid diagnosen av infektioner.
Xpect Influensa A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Beskrivning Xpect C. difficile Toxin A/B-test
Inkluderar Testutrustning, konjugatreagens 1 (3,6 ml), konjugatreagens 2 (3,0 ml), provspädningsmedel, positiv kontroll (2,0 ml), negativ kontroll (2,0 ml), engångsöverföringspipetter, utspädningsrör, applikatorstavar av trä
Kvantitet 20 tester/kit