Läs mer
Thermo Scientific™ Xpect™ Influensa A& B Test
Produktkod. 13225629
Change view
Kvantitet:
20 tester
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13225629 20 tester 20 tester
1 options
Produktkod. 13225629 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R24600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7175.00 SEK
    4501.01 SEK / 20 tester
    Save 2673.99 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck snabbt influensa A- och influensa B-virusantigener från humana nästvätt-, näsprover och svalgprover och få resultat på 15 minuter.
Upptäck snabbt influensa A- och influensa B-virusantigener från humana nästvätt-, näsprover och svalgpinnar med Thermo Scientific™ Xpect™ Influensa A& B Test. Upprätthåll effektivitet och produktivitet med en enkel tvåstegsprocedur som ger exakta resultat på 15 minuter. När du behöver STAT-testning eller 24/7 täckning, välj Xpect .
Använd denna snabba, laterala flödesimmunanalys för direkt kvalitativ detektering av virala antigener för influensa A och influensa B. Minska sekundära tester, minska onödig antibiotikaanvändning och vägled lämplig antiviral terapi.
Exakta, lättlästa resultat
  • Förbättra patienthanteringen med exakta, lättlästa resultat på bara 15 minuter
  • Eliminera flaskhalsar i arbetsflödet med mindre än en minuts hands-on-tid och en enkel procedur som går bort
Flexibla alternativ
  • Flexibla provförvarings-, insamlings- och transportalternativ
  • Nyligen godkänd av FDA för analytisk detektion av odlat influensa A H7N9-virus
Xpect Influensa &A B innehåller separata membranremsor för influensa A och influensa B. Patientprovet späds ut och läggs till enhetens båda provbrunnar. Antikroppsbelagda färgpartiklar binder till målantigen i det utspädda provet. Färg-antikropp/antigenkomplexet rör sig längs testmembranet. Immobiliserade antikroppar specifika för målantigen fångar upp det färgmärkta antigenkomplexet i testområdet, vilket gör att en tydlig linje uppträder. Denna linje kommer inte att visas i frånvaro av specifikt antigen. Immobiliserade, icke-specifika antikroppar i kontrollregionen fångar de färgmärkta antikropparna, oavsett om antigen är närvarande eller inte, vilket resulterar i en tydligt synlig kontrolllinje.
Lita på hela familjen Xpect snabba tester för att leverera oöverträffad diagnostisk prestanda samtidigt som den erbjuder enkel användning, bekvämlighet och tidsbesparingar. Varje test är en immunokromatografisk analys med en enkel procedur som ger snabb, kostnadseffektiv upptäckt för att hjälpa till vid diagnosen av infektioner.
Xpect Influensa A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Xpect Influensa A och B-test
Detekterbara analyter Influensa
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Inkluderar Testutrustning, provspädningsmedel (20mL), spädningsrör, engångsöverföringspipetter, influensa A+/B-kontrollpinne och influensa B+/A-kontrollpinne
Kvantitet 20 tester