Läs mer
Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia test
Produktkod. 13285619
Change view
Kvantitet:
20 tester/kit
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13285619 20 tester/kit 20 tester
1 options
Produktkod. 13285619 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2450020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5250.00 SEK
    3988.39 SEK / 20 tester
    Save 1261.61 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Detektera snabbt Giardia -specifikt antigen från färska, frysta eller konserverade mänskliga fekala prover.
Optimera ditt arbetsflöde genom att snabbt detektera Giardia- specifikt antigen från färska, frysta eller konserverade mänskliga fekala prover med Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia test. Rapportera exakta resultat på 15 minuter under alla stadier av infektion, —allt från ett enda prov.
Använd denna snabba, laterala flödesimmunanalys för direkt kvalitativ detektering av Giardia- specifikt antigen. Förbättra laboratorieprestanda och effektivitet med utmärkt klinisk känslighet och specificitet och en enkel procedur för att gå bort.
  • Tydligt synliga, lättlästa resultat på bara 15 minuter
  • Mindre än en minuts praktisk tid
  • 95,8 till 97,9 % känslighet
  • Enstaka och kombinationsimmunanalyser tillgängliga
  • Ingen provspädning krävs vid användning av rekommenderat formalin, SAF , eller modifierade Cary-Blair med indikatortransportmedia
Xpect Giardia använder antikroppsbelagda färgpartiklar för att binda till målantigenet i det utspädda provet. Färg-antikropp/antigenkomplexet rör sig längs testmembranet. Immobiliserade antikroppar specifika för målantigen fångar upp det färgmärkta antigenkomplexet i testområdet, vilket gör att en tydlig linje uppträder. Denna linje kommer inte att visas i frånvaro av specifikt antigen. Immobiliserade, icke-specifika antikroppar i kontrollregionen fångar de färgmärkta antikropparna, oavsett om antigen är närvarande eller inte, vilket resulterar i en tydligt synlig kontrolllinje.
Lita på hela familjen Xpect snabba tester för att leverera oöverträffad diagnostisk prestanda samtidigt som den erbjuder enkel användning, bekvämlighet och tidsbesparingar. Varje test är en immunokromatografisk analys med en enkel procedur som ger snabb, kostnadseffektiv upptäckt för att hjälpa till vid diagnosen av infektioner.
Xpect Influensa A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Xpect Giardia test
Detekterbara analyter Giardia
Provtyp Fekal
Typ Giardia testsats
Inkluderar Testutrustning, konjugat (2,5 ml), provspädningsbuffert (2,5 ml), procedurkort, engångsöverföringspipetter och spädningsrör
Kvantitet 20 tester/kit