Läs mer
Thermo Scientific™ Xpect™ Rotavirustest
Produktkod. 11953192
Change view
Kvantitet:
20 tester/kit
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11953192 20 tester/kit 20 tester
1 options
Produktkod. 11953192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R24655
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck snabbt Rotavirus från mänskliga fekala prover.
Optimera ditt arbetsflöde genom att snabbt detektera rotavirusantigen i mänskliga fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ Xpect Rotavirustest. Kombinera utmärkt klinisk prestanda med en enkel tvåstegsprocedur som ger exakta resultat inom 15 minuter.
Använd denna snabba, laterala flödesimmunanalys för direkt kvalitativ detektering av Rotavirusantigen. Förbättra laboratorieprestanda och effektivitet med utmärkt klinisk känslighet och specificitet och en enkel procedur för att gå bort.
  • Tydligt synliga, lättlästa resultat på bara 15 minuter
  • Mindre än en minuts praktisk tid
  • 100 % sensitivitet och specificitet
  • Fyll på med 18 månaders hållbarhet vid rumstemperatur
Xpect Rotavirus använder antikroppsbelagda färgpartiklar för att binda till målantigenet i det utspädda provet. Färg-antikropp/antigenkomplexet rör sig längs testmembranet. Immobiliserade antikroppar specifika för målantigen fångar upp det färgmärkta antigenkomplexet i testområdet, vilket gör att en tydlig linje uppträder. Denna linje kommer inte att visas i frånvaro av specifikt antigen. Immobiliserade, icke-specifika antikroppar i kontrollregionen fångar de färgmärkta antikropparna, oavsett om antigen är närvarande eller inte, vilket resulterar i en tydligt synlig kontrolllinje.
Lita på hela familjen Xpect snabba tester för att leverera oöverträffad diagnostisk prestanda samtidigt som den erbjuder enkel användning, bekvämlighet och tidsbesparingar. Varje test är en immunokromatografisk analys med en enkel procedur som ger snabb, kostnadseffektiv upptäckt för att hjälpa till vid diagnosen av infektioner.
Xpect Influensa A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotavirus immunanalys
Kvantitet 20 tester/kit