Läs mer
Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Testa
Produktkod. 13245679
Change view
Kvantitet:
30 tester
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13245679 30 tester 30 tester
1 options
Produktkod. 13245679 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R24601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9190.00 SEK
    8723.09 SEK / 30 tester
    Save 466.91 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck snabbt respiratoriskt syncytialvirus (RSV ) från nasofaryngeala prover hos neonatala och pediatriska patienter och få resultat inom 15 minuter.
Optimera ditt arbetsflöde genom att snabbt detektera Respiratory Syncytial Virus-antigen (RSV ) direkt från nasofaryngeala prover hos neonatala och pediatriska patienter som använder Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Testa. Kombinera utmärkt klinisk prestanda med en enkel 2-stegsprocedur som ger exakta resultat inom 15 minuter.
Använd denna snabba, laterala flödesimmunanalys för direkt kvalitativ detektering av respiratoriskt syncytialvirus (RSV ). Minska sekundära tester, minska onödig antibiotikaanvändning och vägled lämplig antiviral terapi.
  • Förbättra patienthanteringen med exakta, lättlästa resultat på bara 15 minuter
  • Eliminera flaskhalsar i arbetsflödet med mindre än en minuts hands-on-tid och en enkel procedur som går bort
  • Fyll på med 18 månaders hållbarhet vid rumstemperatur
  • Erbjuder flexibla provförvarings-, insamlings- och transportalternativ
Xpect RSV använder antikroppsbelagda färgpartiklar för att binda till målantigen i provet. Färg-antikropp/antigenkomplexet rör sig längs testmembranet. Immobiliserade antikroppar specifika för målantigen fångar upp det färgmärkta antigenkomplexet i testområdet, vilket gör att en tydlig linje uppträder. Denna linje kommer inte att visas i frånvaro av specifikt antigen. Immobiliserade, icke-specifika antikroppar i kontrollregionen fångar de färgmärkta antikropparna, oavsett om antigen är närvarande eller inte, vilket resulterar i en tydligt synlig kontrolllinje.
Lita på hela familjen Xpect snabba tester för att leverera oöverträffad diagnostisk prestanda samtidigt som den erbjuder enkel användning, bekvämlighet och tidsbesparingar. Varje test är en immunokromatografisk analys med en enkel procedur som ger snabb, kostnadseffektiv upptäckt för att hjälpa till vid diagnosen av infektioner.
Xpect Influensa A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Beskrivning Xpect RSV Testa
Detekterbara analyter Respiratoriskt syncytialvirusantigenet
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Inkluderar Testutrustning, extraktionsbuffert (2 x 10mL), engångsextraktionsrör, engångspipetter
Kvantitet 30 tester