Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multichannel Trade-In Pipette
Produktkod. 15270765 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
Färg:
Grön
Gult
Mellangrå
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Färg unitSize
15270765 8 Gult Varje
15260765 8 Mellangrå Varje
15200775 12 Mellangrå Varje
15210775 12 Gult Varje
15280765 8 Orange Varje
15220775 12 Orange Varje
15290765 8 Grön Varje
15230775 12 Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15270765 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with pipettes
  • Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle, Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips epT.I.P.S.
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Gult
Disponibel Reusable
För användning med epT.I.P.S. Pipette Tip (100 μL)
Typ av grepp Ergonomic
Material Plastic
Antal kanaler 8
Programmerbarhet Step-based
Sterilitet Non-sterile
Typ Multichannel Pipette
Volym (metrisk) 5 to 100 μL
För användning med (applikation) Pipetting and mixing
För användning med (utrustning) Eppendorf Xplorer Pipettes
Kvantitet 1 Each