Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multikanal inbytespipett
Produktkod. 15290765 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
Färg:
Grön
Gul
Mellangrå
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Färg Förpackningsstorlek
15290765 8 Grön Varje
15260765 8 Mellangrå Varje
15200775 12 Mellangrå Varje
15270765 8 Gul Varje
15210775 12 Gul Varje
15280765 8 Orange Varje
15220775 12 Orange Varje
15230775 12 Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15290765 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000635
Beräknad leverans: 03-11-2026
Eliminera potentiella felrisker kopplade till manuell pipettering med pipetter
  • Elektroniska enkel-, 8- och 12-kanals pipetter designade för att suga och dosera vätskevolymer från 0,005 till 10 ml
  • Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
  • Multifunktionell rocker
  • Urvalsratt
  • Innovativ utmatare
  • Ergonomisk displayvinkel, bekvämt handtag
  • Kraftfullt uppladdningsbart batteri
  • Flexibelt laddningskoncept
  • Fjäderbelastad spetskon.
  • Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips epT.I.P.S.
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
För användning med epT.I.P.S. Pipettspets (1200 μl)
Typ av grepp Ergonomi
Material Plast
Antal kanaler 8
Programmerbarhet Stegbaserad
Sterilitet Icke-steril
Typ Multikanalpipett
Volym (metrisk) 50 till 1200 μl
För användning med (applikation) Pipetting and mixing
För användning med (utrustning) Eppendorf Xplorer Pipettes
Kvantitet 1 Each